Documentos clave
AB5620
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-neurogranina
Chemicon®, from rabbit
Sinónimos:
Anti-RC3
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
chicken, zebrafish, human, bovine, mouse, rat
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... NRGN(4900)
Specificity
Reconoce la neurogranina.
Immunogen
Neurogranina recombinante de rata (secuencia completa).
Application
Categoría de investigación
Neurociencia
Este anticuerpo anti-neurogranina se ha validado para utilizar en ELISA, IC, IH, IP y WB para la detección de la neurogranina.
Inmunotransferencia: >1:500-1:000
Inmunohistoquímica: >1:1 000 en cortes de tejido fijados con paraformaldehído al 4 %/PBS o paraformaldehído al 3 % /glutaraldehído al 0,1 % / PBS.
Inmunocitoquímica: >1:1 000.
Inmunoprecipitación: >1:100
ELISA: >1:2 000
El usuario final debe determinar las diluciones de trabajo óptimas.
Subcategoría de investigación
Neurociencia de la transmisión de señales
Target description
7,5 kDa
Physical form
Inmunoglobulina purificada. Purificada por precipitación con sulfato de amonio. Líquido en PBS con azida sódica al 0,02 % como conservante.
Precipitación con sulfato de amonio
Presentación: Purificada
Storage and Stability
Mantener durante 1 año a -20°C desde la fecha de envío. Distribuir en alícuotas para evitar congelaciones y descongelaciones repetidas. Para la recuperación máxima del producto, debe centrifugarse el vial original después de descongelar y antes de retirar la tapa.
Analysis Note
Control
Tejido cerebral
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Optional
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Elisabetta Cesana et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 33(30), 12430-12446 (2013-07-26)
The function of inhibitory interneurons within brain microcircuits depends critically on the nature and properties of their excitatory synaptic drive. Golgi cells (GoCs) of the cerebellum inhibit cerebellar granule cells (GrCs) and are driven both by feedforward mossy fiber (mf)
Sandra L Wilson et al.
Cerebellum (London, England), 10(3), 356-372 (2011-03-25)
The cerebellum is a highly organized structure partitioned into lobules along the anterior-posterior (A-P) axis and into striped molecular domains along the medial-lateral (M-L) axis. The Engrailed (En) homeobox genes are required for patterning the morphological and molecular domains along
Roy V Sillitoe et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 28(11), 2820-2826 (2008-03-14)
Despite the general uniformity in cellular composition of the adult cerebellar cortex, there is a complex underlying pattern of parasagittal stripes of Purkinje cells with characteristic molecular phenotypes and patterns of connectivity. It is not known whether interneuron processes are
Joshua J White et al.
Frontiers in neuroanatomy, 7, 9-9 (2013-05-16)
The cerebellum is organized into parasagittal zones that control sensory-motor behavior. Although the architecture of adult zones is well understood, very little is known about how zones emerge during development. Understanding the process of zone formation is an essential step
Chiara Rolando et al.
The European journal of neuroscience, 31(8), 1340-1351 (2010-04-14)
Stem or progenitor cells acquire specific regional identities during early ontogenesis. Nonetheless, there is evidence that cells heterotopically transplanted to neurogenic regions of the developing or mature central nervous system may switch their fate to adopt host-specific phenotypes. Here, we