Z227323
Filtro de precolumna Supelco®
Direct-connect, PEEK
Sinónimos:
TM=["Supelco"] Guard Column Filter
About This Item
Productos recomendados
material
PEEK
description
starter kit
parameter
100 °C max. temp.
5000 psi max. pressure
bore
0.015 in.
General description
Legal Information
Optional
Replacement part
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Lo sentimos, en este momento no disponemos de COAs para este producto en línea.
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Correct common HPLC issues to restore column performance, addressing peak problems, retention time, noise, and resolution with chromatograms.