Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
human, bovine, canine, rat
Application:
ICC, IHC (p), WB
Citations:
479
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleNombre del producto
Anticuerpo anti-proteína gliofibrilar ácida (GFAP), serum, Chemicon®
biological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human, bovine, canine, rat
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... GFAP(2670)
General description
50 kDa
La proteína gliofibrilar ácida (GFAP) es un filamento intermedio de clase III. La GFAP es el principal constituyente de los filamentos intermedios de los astrocitos y sirve como marcador específico para distinguir los astrocitos diferenciados de otras células gliales durante el desarrollo del sistema nervioso central.
Immunogen
GFAP bovina purificada
Application
Categoría de investigación
Neurociencia
Neurociencia
El anticuerpo anti-proteína gliofibrilar ácida (GFAP) es un anticuerpo contra la proteína gliofibrilar ácida (GFAP) para utilizar en IC, IH, IH(P) con citas en más de 65 productos.
Inmunohistoquímia (parafina):
imágenes representativas de un lote anterior.
Inmunocitoquímica:
se utilizó una dilución 1:1 000 de un lote anterior en inmunocitoquímica.
imágenes representativas de un lote anterior.
Inmunocitoquímica:
se utilizó una dilución 1:1 000 de un lote anterior en inmunocitoquímica.
Subcategoría de investigación
Marcadores neuronales y de la glía
Marcadores neuronales y de la glía
Biochem/physiol Actions
Reconoce la proteína gliofibrilar ácida (GFAP).
Se espera que el anticuerpo reaccione con la mayoría de GFAP de mamíferos debido a la homología. No se ha confirmado reactividad con otras especies.
Physical form
Sin purificar
Suero de conejo. Líquido. No contiene conservantes.
Preparation Note
Estable durante 1 año a -20°C en alícuotas no diluidas desde la fecha de recepción.
Recomendaciones de manipulación: Tras su recepción, y antes de quitar la tapa, centrifugue el vial y mezcle suavemente la disolución. Distribúyalo en alícuotas en tubos de microcentrífuga y guárdelo a -20°C. Evite ciclos repetidos de congelación y descongelación que pueden dañar la IgG y afectar al rendimiento del producto.
Recomendaciones de manipulación: Tras su recepción, y antes de quitar la tapa, centrifugue el vial y mezcle suavemente la disolución. Distribúyalo en alícuotas en tubos de microcentrífuga y guárdelo a -20°C. Evite ciclos repetidos de congelación y descongelación que pueden dañar la IgG y afectar al rendimiento del producto.
Analysis Note
Control
Tejido cerebral del ratón, astrocitos de rata, neuronas de rata.
Tejido cerebral del ratón, astrocitos de rata, neuronas de rata.
Evaluada sistemáticamente mediante inmunohistoquímica en tejido cerebral, astrocitos y neuronas
Análisis mediante inmunohistoquímica (parafina):
Tinción GFAP (IHC2078) de cerebro humano. Tejido pretratado con tampón citrato, pH 6,0. Anticuerpo policlonal prediluido, utilizando detección IHC-Select con HRP-DAB. Las células gliales se tiñen con fuerza (marrón).
Tinción óptima con recuperación de epítopos con tampón citrato: Cerebro humano
Análisis mediante inmunohistoquímica (parafina):
Tinción GFAP (IHC2078) de cerebro humano. Tejido pretratado con tampón citrato, pH 6,0. Anticuerpo policlonal prediluido, utilizando detección IHC-Select
Tinción óptima con recuperación de epítopos con tampón citrato: Cerebro humano
Other Notes
Sustituye a: AB1540
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anticuerpo anti-proteína gliofibrilar ácida (GFAP)
— o —
Pruebe nuestra Herramienta de selección de productos para limitar sus opciones
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?