AB1936
Anti-Integrin α2 Antibody
serum, Chemicon®
Sinónimos:
CD49b
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
serum
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
reactividad de especies
chicken, rat, hamster, mouse, human
fabricante / nombre comercial
Chemicon®
técnicas
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
radioimmunoassay: suitable
western blot: suitable
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... ITGA2(3673)
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
ELISA/RIA: 1:1000
Western blot: 1:1000 The antibody has been used to report alpha2 expression in HUVECs during tubule-like structure formation in collagen (Deroanne, 1996). Recognizes ~160kDa alpha 2 subunit
Immunoprecipitation: 5 μL precipitates alpha2/beta1 from 5 x 106 cells.
Immunohistochemistry: 1:500
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Cell Structure
Integrins
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Nota de análisis
Skin (basement membrane), High grade ovarian tumors
Otras notas
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1