Key Documents
MAB1997
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-integrina β1, clon MB1.2
clone MB1.2, Chemicon®, from rat
Sinónimos:
CD29 antigen, Fibronectin receptor subunit beta, Integrin VLA-4 subunit beta, fibronectin receptor beta subunit, integrin VLA-4 beta subunit, integrin beta 1, integrin beta 1 (fibronectin receptor, beta polypeptide, antigen CD29 includes MDF2, MSK12)
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
rat
Quality Level
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
MB1.2, monoclonal
species reactivity
mouse, human
species reactivity (predicted by homology)
rat
packaging
antibody small pack of 25 μg
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
isotype
IgG2κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... ITGB1(3688)
General description
La integrina beta-1 (UniProt P05556; también conocida como CD29, glucoproteína Iia, GPIIA, subunidad beta de la integrina VLA-4, proteína de activación muy tardía, beta polipéptido) está codificada por el gen ITGB1 (también conocido como FNRB, MDF2, MSK12, VLA-BETA, VLAB) (ID del gen 3688) en humanos. La integrina beta-1 es una glucoproteína transmembrana de 130 kDa que interactúa con varias subunidades alfa integrina (alfa 1, alfa 2, alfa 3, alfa 4, alfa 5, y alfa 6) para formar los complejos receptores funcionales que se unen a proteínas específicas de la matriz extracelular. Los receptores de integrinas regulan una variedad de funciones biológicas importantes, como el desarrollo embrionario, la reparación de heridas, la hemostasia y la prevención de la muerte celular programada. También están implicados en estados patológicos anómalos como la angiogénesis dirigida por tumores, el crecimiento tumoral y la metástasis. Estos receptores heterodímeros establecen puentes entre el citoesqueleto citoplásmico de actina y las proteínas presentes en la matriz extracelular o en las células adyacentes. Las interacciones entre las integrinas y la matriz extracelular inducen la activación de las vías de transducción de señales y la regulación de la expresión génica.
Specificity
Reacciona con la subunidad β1 de las integrinas VLA (β1)
Immunogen
Integrina beta-1 de ratón, según (Von Ballestrem, C.G., et al. (1996). Hybridoma. 15(2):125-132). Integrina beta-1 de ratón, según (Von Ballestrem, C.G., et al. (1996). Hybridoma. 15(2):125-132).
Application
El anticuerpo anti-integrinaβ1, clon MB1.2, es un anticuerpo contra la integrinaβ 1 para utilizar en FC, IH, IP y WB.
Inmunoprecipitación:
Un lote anterior de este anticuerpo se utilizó para inmunoprecipitar las integrinas VLA (β1) del lisado de 106 células equivalentes: 2 μg.
Citometría de flujo:
Se utilizó una concentración de10 μg/ml de un lote anterior en la FC.
Inmunohistoquímica en cortes de tejido congelado:
se utilizaron 20 μg/ml de un lote anterior. Como consecuencia de la amplia distribución tisular de la VLA (β1), se observa habitualmente la unión de MAB1997 a diversos tipos de células.
No bloquea la adhesión celular mediada por la integrina VLA a las proteínas de la matriz. No se ha caracterizado activación de las propiedades de señalización de la integrina VLA (β1) por MAB1997.
Inmunotransferencia Western:
10 µg/ml. Eficaz para muestras que hayan sido desnaturalizadas con SDS y calentadas. No es eficaz para muestras reducidas.
El usuario debe determinar las diluciones de trabajo óptimas.
Quality
Evaluada habitualmente mediante inmunotransferencia Western en lisado C2C12.
Análisis mediante inmunotransferencia Western:
una dilución 1:1000 de este lote detectó la la integrina β1 en 10 μg de lisado C2C12.
Target description
~88 kDa (no glucosilado) y ~130 kDa (glucosilado).
Linkage
Sustituye a: 04-1109
Physical form
IgG2κ monoclonal de rata purificada líquida en tampón de fosfato 0,02 M, pH 7,6, NaCl 0,25 M con NaN3 al 0,1 %.
Presentación: Purificada
Analysis Note
Control
Lisado de células enteras de la línea celular humana OVCAR5
Lisado C2C12.
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Optional
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Reversion of the Jun-induced oncogenic phenotype by enhanced synthesis of sialosyllactosylceramide (GM3 ganglioside).
Miura, Y; Kainuma, M; Jiang, H; Velasco, H; Vogt, PK; Hakomori, S
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA null
?Np63 knockout mice reveal its indispensable role as a master regulator of epithelial development and differentiation.
Romano, RA; Smalley, K; Magraw, C; Serna, VA; Kurita, T; Raghavan, S; Sinha, S
Development null
Dystroglycan does not contribute significantly to kidney development or function, in health or after injury.
Jarad, G; Pippin, JW; Shankland, SJ; Kreidberg, JA; Miner, JH
American Journal of Physiology: Renal Physiology null
Won-Jing Wang et al.
The Journal of cell biology, 159(1), 169-179 (2002-10-09)
Death-associated protein kinase (DAP-kinase) is a calcium/calmodulin-dependent serine/threonine kinase, and participates in various apoptosis systems. However, its apoptosis-promoting mechanism is poorly understood. Here, we demonstrate that DAP-kinase suppresses integrin-mediated cell adhesion and signal transduction, whereas dominant-negative interference of this kinase
Maretoshi Hirai et al.
Genesis (New York, N.Y. : 2000), 54(5), 286-296 (2016-03-19)
Centrosomes are major microtubule organizing centers (MTOCs) that play an important role in chromosome segregation during cell division. Centrosomes provide a stable anchor for microtubules, constituting the centers of the spindle poles in mitotic cells, and determining the orientation of