Key Documents
AB1584
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-c-Fos
Chemicon®, from sheep
Sinónimos:
G0/G1 Switch Regulatory Protein 7
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
sheep
Quality Level
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
rat
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... FOS(2353)
General description
c-fos es miembro de una familia de factores de transcripción de genes de expresión inmediata temprana (IEG) (otros miembros son Jun y EGR-1) también identificados como proto-oncogenes. La expresión basal del c-fos y otros IEG es típicamente baja, pero aumenta con relativa y a menudo notable rapidez (15-30 min para el ARNm; 30-60 min para proteínas) en respuesta a cambios en la actividad celular causados por estímulos externos, tales como estrés o activación neuronal. Por lo tanto, estos IEG se están utilizando para indicar activación celular específica impulsada por la actividad, incluyendo la identificación de neuronas activadas por varios factores de crecimiento, fármacos neuroactivos y cambios correlacionados en estados de comportamiento o fisiológicos.
Specificity
Reconoce el c-fos.
Immunogen
Péptido c-fos sintético (residuos de Ser.Gly.Phe.ASN.Ala.Asp.Tyr.Glu.Ala. Ser.Ser.Ser.Arg.Cys) que corresponden a los aminoácidos 4-17 del Fos humano, conjugado con tiroglobulina bovina.
Application
Categoría de investigación
Epigenética y función nuclear
Inmunohistoquímica: 1:500-1:4000, 2-8°C 1-3 días. Tiñe las muestras reciente y congeladas de tejidos y las incluidas en parafina mediante inmunofluorescencia indirecta e inmunoperoxidasa.
La fijación recomendada es PFA al 4 % con ácido pícrico al 0,5 % {Li et al 1999}; pretratamiento con tritón X-100 sólo en el bloque; se recomienda la recuperación del antígeno para cortes de parafina. Se sugiere tratamiento con ácido cítrico en microondas.
Inmunotransferencia Western: 10 μg/ml. Detecta una banda a aproximadamente 55 kDa.
El usuario final debe determinar las diluciones de trabajo óptimas.
Subcategoría de investigación
Factores de transcripción
Utilice el anticuerpo anti-c-Fos (anticuerpo policlonal de oveja) validado en IHC, IHC(P), WB para detectar el c-Fos, también conocido como proteína reguladora del interruptor G0/G1 7.
Target description
55 kDa
Physical form
Inmunoglobulina purificada. Liofilizado, sin conservantes. Reconstituir con 500 μl de agua destilada estéril (1 mg/ml).
Precipitación con sulfato de amonio
Presentación: Purificada
Storage and Stability
Mantener el material liofilizado entre -20 y -70°C durante un máximo de 12 meses. Después de la reconstitución mantener a -20°C en alícuotas no diluidas hasta un año.
Evitar ciclos repetidos de congelación y descongelación.
Durante el transporte, pequeños volúmenes de producto quedarán ocasionalmente atrapados en el precinto del vial del producto. Para productos con volúmenes de 200μl o inferiores, recomendamos golpear suavemente el vial sobre una superficie dura o centrifugar brevemente el vial en una centrífuga de sobremesa para desalojar cualquier líquido de la tapa del recipiente.
Analysis Note
Control
Ampliamente expresado
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Optional
Referencia del producto
Descripción
Precios
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Maria Scherma et al.
Nutrients, 15(17) (2023-09-09)
Anorexia nervosa (AN) is a complex eating disorder characterized by reduced caloric intake to achieve body-weight loss. Furthermore, over-exercise is commonly reported. In recent years, animal models of AN have provided evidence for neuroplasticity changes in specific brain areas of
Min Jee Kim et al.
Molecular pain, 14, 1744806918814345-1744806918814345 (2018-11-02)
The insular cortex is an important region of brain involved in the processing of pain and emotion. Recent studies indicate that lesions in the insular cortex induce pain asymbolia and reverse neuropathic pain. Endogenous cannabinoids (endocannabinoids), which have been shown
V Kafetzopoulos et al.
Molecular psychiatry, 23(3), 579-586 (2017-04-12)
The hippocampus and prefrontal cortex (PFC) are connected in a reciprocal manner: whereas the hippocampus projects directly to the PFC, a polysynaptic pathway that passes through the nucleus reuniens (RE) of the thalamus relays inputs from the PFC to the
Anna Woodbury et al.
Journal of natural products, 78(11), 2531-2536 (2015-11-06)
This study examined the short- and long-term neuroprotective and analgesic activity of honokiol (a naturally occurring lignan isolated from Magnolia) on developing brains in neonates exposed to inflammatory pain, known to cause neuronal cell death. Postnatal day 4 (P4) neonatal
Yoko Kato et al.
Scientific reports, 11(1), 3348-3348 (2021-02-10)
Multiple sequential actions, performed during parental behaviors, are essential elements of reproduction in mammalian species. We showed that neurons expressing melanin concentrating hormone (MCH) in the lateral hypothalamic area (LHA) are more active in rodents of both sexes when exhibiting