SAB5600263
Anti-c-Fos Antibody
monoclonal, RM374
Sinónimos:
Proto-oncogene c-Fos
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Anti-c-Fos antibody, Rabbit monoclonal, recombinant, expressed in HEK 293 cells, clone RM374, purified immunoglobulin
recombinante
expressed in HEK 293 cells
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
RM374, monoclonal
recombinant monoclonal
Formulario
buffered aqueous glycerol solution
reactividad de especies
human
técnicas
immunohistochemistry: 1:500—1:1000
western blot: 1:1000-1:5000
isotipo
IgG
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... FOS(2353)
Especificidad
Inmunógeno
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Opcional
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)