MABE329
Anti-c-Fos Antibody
mouse monoclonal, 2G9C3
Sinónimos:
Proto-oncogene c-Fos, Cellular oncogene fos, G0/G1 switch regulatory protein 7
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Anti-c-Fos Antibody, clone 2G9C3, clone 2G9C3, from mouse
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
2G9C3, monoclonal
reactividad de especies
human
técnicas
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... FOS(2353)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Epigenetics & Nuclear Function
Transcription Factors
Calidad
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected c-Fos on 10 µg of HeLa cell lysate.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Nota de análisis
HeLa cell lysate
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Opcional
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable