Documentos clave
AB1567
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-hormona liberadora de la hormona luteinizante
serum, Chemicon®
Sinónimos:
LHRH, GNRH
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
serum
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
reactividad de especies
sheep, mouse, chicken, fish, human, rat, rabbit
fabricante / nombre comercial
Chemicon®
técnicas
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... GNRH1(2796)
Especificidad
Hormona liberadora de la hormona luteinizante (LHRH)
Inmunógeno
LHRH (Sigma) conjugada con tiroglobulina.
Aplicación
Categoría de investigación
Neurociencia
El anticuerpo anti-hormona liberadora de la hormona luteinizante detecta el nivel de hormona liberadora de la hormona luteinizante y ha sido publicado y validado para utilizarse en IC, IH(P).
Inmunohistoquímica: 1:5 000-1:10 000 (incubación de 18-24 horas) en el tejido de Bouin o Zamboni fijado con formol. Reaccionará con el tejido incluido en parafina.
Inmunocitoquímica: 1:10 000 en neuronas fetales de rata.
El usuario final debe determinar las diluciones de trabajo óptimas.
Subcategoría de investigación
Control del metabolismo por el SNC
Hormonas y receptores
Ligadura / enlace
Sustituye a: AB1756
Forma física
Antisueros de conejo puros. Líquido
Almacenamiento y estabilidad
Conservar a -20°C en alícuotas sin diluir durante un máximo de 12 meses. Evitar ciclos repetidos de congelación y descongelación.
Información legal
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Cláusula de descargo de responsabilidad
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Visite la Librería de documentos
Xiaoxuan Ren et al.
Neural regeneration research, 7(31), 2413-2423 (2012-11-05)
In mammals, gonadal function is controlled by the activity of hypothalamic gonadotropin-releasing hormone neurons, which control the secretion of adenohypophyseal and gonadal hormones. However, there are a number of unanswered questions in relation to gonadal function. It is currently unknown
Tipaporn Kumkoon et al.
Toxins, 15(4) (2023-04-27)
Breast cancer is one of the most common cancers in women worldwide. Conventional cancer chemotherapy always has adverse side effects on the patient's healthy tissues. Consequently, combining pore-forming toxins with cell-targeting peptides (CTPs) is a promising anticancer strategy for selectively
Martin Meschkat et al.
Nature communications, 13(1), 1163-1163 (2022-03-06)
Myelin, the electrically insulating sheath on axons, undergoes dynamic changes over time. However, it is composed of proteins with long lifetimes. This raises the question how such a stable structure is renewed. Here, we study the integrity of myelinated tracts