Merck
L8008
Luteinizing hormone releasing hormone
≥97% (HPLC)
Sinónimos:
GnRH, Gonadotropin-releasing hormone, LH-RH, [Gly-OH10]-LH-RH, pGlu-His-Trp-Ser-Tyr-Gly-Leu-Arg-Pro-Gly
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C55H74N16O14
Número CAS:
Peso molecular:
1183.27
UNSPSC Code:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
Luteinizing hormone releasing hormone, ≥97% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
color
white
application(s)
cell analysis
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)CC(NC(=O)CNC(=O)C(Cc1ccc(O)cc1)NC(=O)C(CO)NC(=O)C(Cc2c[nH]c3ccccc23)NC(=O)C(Cc4cnc[nH]4)NC(=O)C5CCC(=O)N5)C(=O)NC(CCCNC(N)=N)C(=O)N6CCCC6C(=O)NCC(O)=O
InChI
1S/C55H74N16O14/c1-29(2)19-38(49(80)66-37(9-5-17-59-55(56)57)54(85)71-18-6-10-43(71)53(84)62-26-46(76)77)65-45(75)25-61-47(78)39(20-30-11-13-33(73)14-12-30)67-52(83)42(27-72)70-50(81)40(21-31-23-60-35-8-4-3-7-34(31)35)68-51(82)41(22-32-24-58-28-63-32)69-48(79)36-15-16-44(74)64-36/h3-4,7-8,11-14,23-24,28-29,36-43,60,72-73H,5-6,9-10,15-22,25-27H2,1-2H3,(H,58,63)(H,61,78)(H,62,84)(H,64,74)(H,65,75)(H,66,80)(H,67,83)(H,68,82)(H,69,79)(H,70,81)(H,76,77)(H4,56,57,59)
InChI key
IGACZQNUZMBGFX-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Luteinizing hormone releasing hormone (LH-RH) is used to release follicle-stimulating hormone (FSH) and luteinizing hormone (LH) from the anterior pituitary and to study many normal and pathological processes.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)