Documentos clave
9035-HK
Sigma-Aldrich
Glucagon Like Peptide 1 (GLP-1)
About This Item
Código UNSPSC:
41116012
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.13
conjugado
125Iodine
Nivel de calidad
Etiqueta
125Iodine labeled
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Información sobre el gen
human ... GCG(2641)
Descripción general
Radioactivity: <1.5 μCi
These iodinated hormonos are HPLC purified and prepared fresh monthly.
Aplicación
Research Category
All
appropriate label hydrating buffer if kit replacement or assay buffer of choice
Almacenamiento y estabilidad
2–8 °C
Pictogramas
Skull and crossbonesEnvironment
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3