Merck
MSPS002
SILuPep GLP-1 active
synthetic, SIL MS Peptide Standard, ¹³C labeled
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
23201100
Assay:
≥95% (HPLC)
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized
color
off-white
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Analysis Note
General Description
SILuPep GLP-1 Active is a synthetic, stable isotope-labeled human peptide.
Sequence
HAEGTFTSDVSSY-Leu(U13C6)-EGQAAKEFIAW-Leu(U13C6)-VKGR-NH2
Terminal modifications: N-Term: [H]
Length (residues): 30
Label Incorporation
>= 98% as determined by mass spectrometry
Legal Information
SILu is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)