8.52369
Fmoc-D-Lys(ivDde)-OH
Novabiochem®
Sinónimos:
Fmoc-D-Lys(ivDde)-OH, N-α-Fmoc-N-ε-1-(4,4-dimethyl-2,6-dioxocyclohex-1-ylidene)-3methylbutyl-D-lysine
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Línea del producto
Novabiochem®
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
fabricante / nombre comercial
Novabiochem®
aplicaciones
peptide synthesis
grupo funcional
amine
temp. de almacenamiento
15-25°C
cadena SMILES
N([C@H](CCCCNC(=C4C(=O)CC(CC4=O)(C)C)CC(C)C)C(=O)O)C(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
1S/C34H42N2O6/c1-21(2)17-28(31-29(37)18-34(3,4)19-30(31)38)35-16-10-9-15-27(32(39)40)36-33(41)42-20-26-24-13-7-5-11-22(24)23-12-6-8-14-25(23)26/h5-8,11-14,21,26-27,35H,9-10,15-20H2,1-4H3,(H,36,41)(H,39,40)/t27-/m1/s1
Clave InChI
PYCBVLUBTMHNPW-HHHXNRCGSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Guide to Selection of Orthogonally-Protected Building Blocks for Fmoc SPPS
Nota de análisis
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Purity (TLC(011A)): ≥ 98 %
Enantiomeric purity: ≥ 99.5 % (a/a)
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Información legal
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Artículos
Novabiochem® offers orthogonally protected amino acids for peptide synthesis, including cyclic and branched peptides.