Merck
8.52147
Fmoc-D-Lys(Dde)-OH
Novabiochem®
Sinónimos:
Fmoc-D-Lys(Dde)-OH, N-α-Fmoc-N-ε-1-(4,4-dimethyl-2,6-dioxocyclohex-1-ylidene)ethyl-D-lysine
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C31H36N2O6
Número CAS:
Peso molecular:
532.63
MDL number:
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.22
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
product line
Novabiochem®
assay
≥95.0% (acidimetric), ≥98% (TLC), ≥98.0% (HPLC)
form
powder
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
mp
135-145 °C
application(s)
peptide synthesis
functional group
amine
storage temp.
15-25°C
InChI
1S/C31H36N2O6/c1-19(28-26(34)16-31(2,3)17-27(28)35)32-15-9-8-14-25(29(36)37)33-30(38)39-18-24-22-12-6-4-10-20(22)21-11-5-7-13-23(21)24/h4-7,10-13,24-25,34H,8-9,14-18H2,1-3H3,(H,33,38)(H,36,37)/t25-/m1/s1
InChI key
AOHSSQNORWQENF-RUZDIDTESA-N
General description
Standard building block of introduction of D-lysine amino-acid residues by Fmoc SPPS
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Guide to Selection of Orthogonally -Protected Building Blocks for Fmoc SPPS
Analysis Note
Color (visual): white to slightly yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Enantiomeric purity: ≥ 99.5 % (a/a)
Purity (TLC(157B)): ≥ 98 %
Purity (TLC(CMA2)): ≥ 98 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
Assay (acidimetric): ≥ 95.0 %
Water (K. F.): ≤ 1.00 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Other Notes
Replaces: 04-13-1028
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)