Documentos clave
8.20933
Sigma-Aldrich
3,5-Dihydroxytoluene
for synthesis
Sinónimos:
3,5-Dihydroxytoluene, 5-Methylresorcinol, Orcinol
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H8O2
Número de CAS:
Peso molecular:
124.14
MDL number:
UNSPSC Code:
12352104
EC Index Number:
207-984-2
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
≥99.0% (GC)
form
powder
potency
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
147 °C/7 hPa
mp
109 °C
transition temp
flash point 159 °C
solubility
80 g/L
InChI
1S/C7H8O2/c1-5-2-6(8)4-7(9)3-5/h2-4,8-9H,1H3
InChI key
OIPPWFOQEKKFEE-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Water (K. F.): ≤ 4.0 %
Identity (IR): passes test
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1