Saltar a
398047
Resorcinol
ACS reagent grade, 99.0-100.5% (ACS specification), ≥99.0%, powder and chunks
Sinónimos:
1,3-Bencenodiol
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
100 g
Comprobar disponibilidad del carrito
$89.600
500 g
Comprobar disponibilidad del carrito
$200.000
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C6H4-1,3-(OH)2
Número CAS:
Peso molecular:
110.11
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
203-585-2
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
906905
Assay:
≥99.0%, 99.0-100.5% (ACS specification)
Form:
powder and chunks
$89.600
Comprobar disponibilidad del carrito
​
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
Resorcinol, ACS reagent, ≥99.0%
grade
ACS reagent
Quality Segment
vapor density
3.8 (vs air)
vapor pressure
1 mmHg ( 21.1 °C)
assay
≥99.0%, 99.0-100.5% (ACS specification)
form
powder and chunks
autoignition temp.
1126 °F
impurities
≤0.004 meq/g Titr. acid, ≤0.005% insolubles
ign. residue
≤0.01%
bp
178 °C/16 mmHg (lit.)
mp
109-112 °C (lit.)
solubility
H2O: 5%, clear, colorless (solution)
SMILES string
Oc1cccc(O)c1
InChI
1S/C6H6O2/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4,7-8H
InChI key
GHMLBKRAJCXXBS-UHFFFAOYSA-N
Application
Resorcinol (ACS reagent) can be used to determine nitrate concentrations in seawater using a spectrophotometric technique via nitration of resorcinol in acidified seawater.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
PHR1201W35890853363
description
ACS reagent, ≥99.0%
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
description
≥98%, FG
description
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
assay
≥99.0%, 99.0-100.5% (ACS specification)
assay
-
assay
≥98%
assay
-
solubility
H2O: 5%, clear, colorless (solution)
solubility
-
solubility
H2O: 5%, colorless to faintly yellow
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
bp
178 °C/16 mmHg (lit.)
bp
178 °C/16 mmHg (lit.)
bp
178 °C/16 mmHg (lit.)
bp
178 °C/16 mmHg (lit.)
mp
109-112 °C (lit.)
mp
109-112 °C (lit.)
mp
109-112 °C (lit.)
mp
109-112 °C (lit.)
form
powder and chunks
form
-
form
flakes
form
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Resorcinol
Palabra de advertencia
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B - STOT SE 1 Oral - STOT SE 2 Oral
Órganos diana
Central nervous system,Blood, Respiratory system
Clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
¿Qué está pasando?
WGK 2
Punto de inflamación (°F)
260.6 °F - closed cup
Punto de inflamación (°C)
127 °C - closed cup
EPI (equipos de protección individual)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review