Documentos clave
8.20923
Sigma-Aldrich
cis-9-Octadecen-1-ol
for synthesis
Sinónimos:
cis-9-Octadecen-1-ol, Oleyl alcohol
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)7CH=CH(CH2)8OH
Número de CAS:
Peso molecular:
268.48
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352104
Número índice de la CE:
205-597-3
NACRES:
NA.22
presión de vapor
10.64 hPa ( 195 °C)
Nivel de calidad
Ensayo
≥80.0% (GC)
Formulario
liquid
potencia
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
330-360 °C/1013 hPa
mp
2-12 °C
temperatura de transición
flash point 190 °C
densidad
0.85 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
OCCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC
InChI
1S/C18H36O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19/h9-10,19H,2-8,11-18H2,1H3/b10-9-
Clave InChI
ALSTYHKOOCGGFT-KTKRTIGZSA-N
Categorías relacionadas
Nota de análisis
Assay (GC, area%): ≥ 80.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.845 - 0.855
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
awg
Punto de inflamabilidad (°F)
338.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
170 °C - closed cup