PHR2723
Linoleyl Alcohol
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinónimos:
Linoleyl alcohol, cis,cis-9,12-Octadecadien-1-ol
Productos recomendados
grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nivel de calidad
Agency
traceable to USP 1367647
familia API
linoleyl alcohol
envase
pkg of 5x200 mg
densidad
0.83 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical small molecule
temp. de almacenamiento
-10 to -25°C
cadena SMILES
CCCCC\C=C/C\C=C/CCCCCCCCO
InChI
1S/C18H34O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19/h6-7,9-10,19H,2-5,8,11-18H2,1H3/b7-6-,10-9-
Clave InChI
JXNPEDYJTDQORS-HZJYTTRNSA-N
Descripción general
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)