Documentos clave
8.18553
Sigma-Aldrich
Nerolidol
(mixture of cis- and trans-isomers) for synthesis
Sinónimos:
Nerolidol, 3,7,11-Trimethyl-1,6,10-dodecatrien-3-ol
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)2C[=CHCH2CH2C(CH3)]2(OH)CH=CH2
Número de CAS:
Peso molecular:
222.37
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352104
Número índice de la CE:
230-597-5
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
presión de vapor
<1 hPa ( 20 °C)
Nivel de calidad
temp. de autoignición
230 °C
potencia
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
lim. expl.
0.7-4.5 % (v/v)
bp
263-266 °C/1013 hPa
mp
-75 °C
temperatura de transición
flash point 96 °C
solubilidad
0.014 g/L
densidad
0.88 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
OC(CC\C=C(\CCC=C(C)C)/C)(C)C=C
InChI
1S/C15H26O/c1-6-15(5,16)12-8-11-14(4)10-7-9-13(2)3/h6,9,11,16H,1,7-8,10,12H2,2-5H3/b14-11+
Clave InChI
FQTLCLSUCSAZDY-SDNWHVSQSA-N
Nota de análisis
Assay isomers (GC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
cis-Nerolidol (GC, area%): 35.0 - 45.0 % (a/a)
trans-Nerolidol (GC, area%): 50.0 - 60.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.870 - 0.880
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
262.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
128 °C - closed cup