Documentos clave
8.14998
Sigma-Aldrich
Isobornyl acetate
for synthesis
Sinónimos:
Isobornyl acetate, Acetic acid isobornyl ester, exo-(1R)-1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl acetate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H20O2
Número de CAS:
Peso molecular:
196.29
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
Número índice de la CE:
204-727-6
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
presión de vapor
0.13 hPa ( 20 °C)
Nivel de calidad
Ensayo
≥94.0% (GC)
Formulario
liquid
temp. de autoignición
440 °C (DIN 51794)
potencia
>10000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>20000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Viscosidad cinemática
4.53 cSt(40 °C)
bp
215 °C/1013 hPa
temperatura de transición
flash point 89 °C
densidad
0.98 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
O([C@@H]1[C@@]2(C([C@@H](C1)CC2)(C)C)C)C(=O)C
InChI
1S/C12H20O2/c1-8(13)14-10-7-9-5-6-12(10,4)11(9,2)3/h9-10H,5-7H2,1-4H3/t9-,10+,12-/m1/s1
Clave InChI
KGEKLUUHTZCSIP-JFGNBEQYSA-N
Nota de análisis
Assay (GC, area%): ≥ 94.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.979 - 0.984
Spec. rotation [α²0/D (undiluted): -4.0 - +2.0 °
Identity (IR): passes test
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
192.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
89 °C - closed cup