Documentos clave
8.14688
Sigma-Aldrich
Benzyl chloroformate
(stabilised) for synthesis
Sinónimos:
Benzyl chloroformate, Benzyl chlorocarbonate, Carbonochloride acid benzylester
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H7ClO2
Número de CAS:
Peso molecular:
170.59
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
Número índice de la CE:
207-925-0
NACRES:
NA.22
Ensayo:
≥96.0% (acidimetric)
bp:
103 °C/25 hPa
presión de vapor:
1 hPa ( 20 °C)
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
presión de vapor
1 hPa ( 20 °C)
Nivel de calidad
Ensayo
≥96.0% (acidimetric)
Formulario
liquid
temp. de autoignición
590 °C
potencia
3000 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
103 °C/25 hPa
mp
-18 °C
temperatura de transición
flash point 92 °C
densidad
1.21 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
ClC(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C8H7ClO2/c9-8(10)11-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2
Clave InChI
HSDAJNMJOMSNEV-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (acidimetric): ≥ 96.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.205 - 1.215
Identity (IR): passes test
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
197.6 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
92 °C