Documentos clave
8.14414
Sigma-Aldrich
Triethoxyoctylsilane
for synthesis
Sinónimos:
Triethoxyoctylsilane, n-Octyltriethoxysilane
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H32O3Si
Número de CAS:
Peso molecular:
276.49
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Número índice de la CE:
220-941-2
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
presión de vapor
0.1 hPa ( 20 °C)
Nivel de calidad
Ensayo
≥96.5% (GC)
Formulario
liquid
potencia
5110 mg/kg LD50, oral (Rat)
5142 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
98-99 °C/2.7 hPa
mp
-75.5 °C
temperatura de transición
flash point 109 °C
densidad
0.87 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[Si](OCC)(OCC)(OCC)CCCCCCCC
InChI
1S/C14H32O3Si/c1-5-9-10-11-12-13-14-18(15-6-2,16-7-3)17-8-4/h5-14H2,1-4H3
Clave InChI
MSRJTTSHWYDFIU-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (GC, area%): ≥ 96.5 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.877 - 0.879
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
212.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
100 °C - closed cup