440213
Triethoxy(octyl)silane
97%
Sinónimos:
Octyltriethoxysilane
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.417 (lit.)
bp
84-85 °C/0.5 mmHg (lit.)
densidad
0.88 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCCCCCCC[Si](OCC)(OCC)OCC
InChI
1S/C14H32O3Si/c1-5-9-10-11-12-13-14-18(15-6-2,16-7-3)17-8-4/h5-14H2,1-4H3
Clave InChI
MSRJTTSHWYDFIU-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
212.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
100 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?