Documentos clave
8.08157
Sigma-Aldrich
Thiophene
for synthesis
Sinónimos:
Thiophene
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C4H4S
Número de CAS:
Peso molecular:
84.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
Número índice de la CE:
203-729-4
NACRES:
NA.22
presión de vapor
80 hPa ( 20 °C)
Nivel de calidad
Ensayo
≥99.0% (GC)
Formulario
liquid
temp. de autoignición
395 °C
potencia
1400 mg/kg LD50, oral (Rat)
lim. expl.
1.5-12.5 % (v/v)
bp
83-84 °C/1013 mbar
mp
-38 °C
temperatura de transición
flash point -9 °C
densidad
1.06 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[s]1cccc1
InChI
1S/C4H4S/c1-2-4-5-3-1/h1-4H
Clave InChI
YTPLMLYBLZKORZ-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.062 - 1.065
Identity (IR): passes test
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
15.8 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
-9 °C