399051
3-Hexylthiophene
≥99%
Sinónimos:
3-Hexylthiophene
Quality Level
assay
≥99%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.496 (lit.)
bp
65 °C/0.45 mmHg (lit.)
density
0.936 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCc1ccsc1
InChI
1S/C10H16S/c1-2-3-4-5-6-10-7-8-11-9-10/h7-9H,2-6H2,1H3
InChI key
JEDHEMYZURJGRQ-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 3
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?