Documentos clave
8.08125
Sigma-Aldrich
4,4′-Bis(dimethylamino)-benzophenone
for synthesis
Sinónimos:
4,4′-Bis(dimethylamino)-benzophenone, N,N,N,N′-Tetramethyl-4,4′-diaminobenzophenone, Michler ketone
About This Item
Fórmula lineal:
[(CH3)2N]C6H4COC6H4-4-[N(CH3)2]
Número de CAS:
Peso molecular:
268.35
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352115
Número índice de la CE:
202-027-5
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Formulario
powder
temp. de autoignición
480 °C
potencia
>6400 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
172-175 °C
temperatura de transición
flash point 220 °C
solubilidad
0.4 g/L
densidad aparente
400 kg/m3
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
N(C)(C)c1ccc(cc1)C(=O)c2ccc(cc2)N(C)C
InChI
1S/C17H20N2O/c1-18(2)15-9-5-13(6-10-15)17(20)14-7-11-16(12-8-14)19(3)4/h5-12H,1-4H3
Clave InChI
VVBLNCFGVYUYGU-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (HClO₄): ≥ 97.0 %
Melting range (lower value): ≥ 171 °C
Melting range (upper value): ≤ 175 °C
Identity (IR): passes test
Pictogramas
CorrosionHealth hazard
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 2
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3