Documentos clave
8.07051
Sigma-Aldrich
Carbonato de propileno
for synthesis
Sinónimos:
Carbonato de propileno, 4-Metil-1,3-dioxolan-2-ona, carbonato de propilenglicol, éster propilenglicol del ácido carbónico
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C4H6O3
Número de CAS:
Peso molecular:
102.09
MDL number:
UNSPSC Code:
12352115
EC Index Number:
203-572-1
NACRES:
NA.22
assay:
≥99% (GC)
technique(s):
titration: suitable
bp:
243 °C/1013 hPa
vapor pressure:
0.04 hPa ( 20 °C)
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
vapor pressure
0.04 hPa ( 20 °C)
Quality Level
assay
≥99% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
435 °C (DIN 51794)
potency
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>20000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.8-14.3 % (v/v)
technique(s)
titration: suitable
pH
7.0 (20 °C, 200 g/L in H2O)
kinematic viscosity
1.4 cSt(43 °C)
bp
243 °C/1013 hPa
mp
-49 °C
transition temp
flash point 123 °C
solubility
240 g/L
density
1.20 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O1C(COC1=O)C
InChI
1S/C4H6O3/c1-3-2-6-4(5)7-3/h3H,2H2,1H3
InChI key
RUOJZAUFBMNUDX-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Application
  • Los grupos carbonilo interfaciales del carbonato de propileno facilitan la unión reversible del dióxido de nitrógeno: investigando la interacción de los grupos carbonilo interfaciales en el carbonato de propileno con el dióxido de nitrógeno, este estudio proporciona información sobre los mecanismos de de enlace reversibles, importantes para desarrollar mejores sistemas de captura y almacenamiento de gases (Clark & Allen, 2024).
Analysis Note
Valoración (GC, % de área): ≥ 99,0 % (a/a)
Densidad (d 20 °C; 20 °C): 1,204 - 1,206
Identidad (IR): pasa la prueba
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
269.6 °F - closed cup
flash_point_c
132 °C - closed cup