Documentos clave
8.05660
Sigma-Aldrich
Lithium
(sticks) (protective liquid: paraffin oil) for synthesis
Sinónimos:
Lithium
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
Li
Número de CAS:
Peso molecular:
6.94
MDL number:
UNSPSC Code:
12141803
EC Index Number:
231-102-5
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
vapor pressure
1 hPa ( 723 °C)
Quality Level
form
solid
mp
179 °C
density
0.534 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Li]
InChI
1S/Li
InChI key
WHXSMMKQMYFTQS-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Analysis Note
Assay of Li: ≥ 99.0 %
pictograms
FlameCorrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B - Water-react 1
supp_hazards
Storage Class
4.3 - Hazardous materials, which set free flammable gases upon contact with water
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 4
1 of 4