Documentos clave
8.05223
Sigma-Aldrich
p-Cresol
for synthesis
Sinónimos:
p-Cresol, 4-Hydroxytoluene, 4-Methylphenol
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H8O
Número de CAS:
Peso molecular:
108.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352104
Número índice de la CE:
203-398-6
NACRES:
NA.22
Ensayo:
≥98.0% (GC)
bp:
202.5 °C/1013 hPa
presión de vapor:
0.06 hPa ( 20 °C)
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
presión de vapor
0.06 hPa ( 20 °C)
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0% (GC)
Formulario
solid
temp. de autoignición
555 °C
potencia
207 mg/kg LD50, oral (Rat)
301 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
lim. expl.
1 % (v/v)
bp
202.5 °C/1013 hPa
mp
31.0-35.0 °C
temperatura de transición
flash point 86 °C
densidad
1.034 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
Oc1ccc(cc1)C
InChI
1S/C7H8O/c1-6-2-4-7(8)5-3-6/h2-5,8H,1H3
Clave InChI
IWDCLRJOBJJRNH-UHFFFAOYSA-N
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 4
Este artículo
8.096928.022958.20788
p-Cresol for synthesis
8.05223
p-Cresol
o-Cresol for synthesis
8.09692
o-Cresol
assay
≥98.0% (GC)
assay
≥99% (GC)
assay
≥99.0% (GC)
assay
≥98.0% (GC)
form
solid
form
solid
form
powder
form
liquid
autoignition temp.
555 °C
autoignition temp.
555 °C
autoignition temp.
590 °C
autoignition temp.
-
mp
31.0-35.0 °C
mp
31 °C
mp
63-65 °C
mp
-41 °C
density
1.034 g/cm3 at 20 °C
density
1.046 g/cm3 at 20 °C
density
1.37 g/cm3 at 20 °C
density
0.92 g/cm3 at 20 °C
Nota de análisis
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 31 °C
Melting range (upper value): ≤ 35 °C
o-Cresol (GC, area%): ≤ 0.5 % (a/a)
m-Cresol (GC, area%): ≤ 1.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Pictogramas
CorrosionSkull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
186.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
86 °C - closed cup