Documentos clave
8.09691
Sigma-Aldrich
m-Cresol
for synthesis
Sinónimos:
m-Cresol, 3-Hydroxytoluol, 3-Methylphenol
About This Item
Fórmula lineal:
3-(CH3)C6H4OH
Número de CAS:
Peso molecular:
108.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352104
Número índice de la CE:
203-577-9
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
presión de vapor
0.065 hPa ( 20 °C)
Nivel de calidad
Ensayo
≥99.0% (GC)
Formulario
liquid
temp. de autoignición
626 °C
potencia
242 mg/kg LD50, oral (Rat)
lim. expl.
1.06 % (v/v)
pH
5 (20 °C, 20 g/L in H2O)
bp
203 °C/1013 hPa
mp
11.5 °C
temperatura de transición
flash point 86 °C
solubilidad
23.5 g/L
densidad
1.03 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
Oc1cc(ccc1)C
InChI
1S/C7H8O/c1-6-3-2-4-7(8)5-6/h2-5,8H,1H3
Clave InChI
RLSSMJSEOOYNOY-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
m-Cresol can be used as a starting material to synthesize:
  • Thymol via isopropylation reaction with 2-propanol in the presence of an acid catalyst.[1][2]
  • Terpolymeric resin by an acid-catalyzed polycondensation reaction with hexamine and formaldehyde.[3]
  • 4,7-Dimethylcoumarin via modified Pechmann condensation reaction with ethyl acetoacetate.[4]
Nota de análisis
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.031 - 1.037
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Appearance: colorless to dark yellow/light brown. Material may darken with time.
Pictogramas
Skull and crossbonesCorrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
186.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
86 °C - closed cup
Visite la Librería de documentos
Questions
  1. hello, which is the m-cresol content for SKU 8096910100?
    1 answer
    1. This product is a neat or pure liquid with a density of 1.06 g/mL. The minimum purity specification is 99.0%.