8.03131
Diethylene glycol
Technipur®, for synthesis
Sinónimos:
2,2′-Oxydiethanol, Bis(2-hydroxyethyl) ether, 2-Hydroxyethyl ether, Diglycol
About This Item
Productos recomendados
grado
for synthesis
Nivel de calidad
densidad de vapor
2.14 (vs air)
presión de vapor
0.01 mmHg ( 20 °C)
temp. de autoignición
442 °F
lim. expl.
2-12.3 %
dilution
(for synthesis)
índice de refracción
n20/D 1.447 (lit.)
pH
6 (20 °C, 200 g/L in H2O)
bp
245 °C (lit.)
mp
-6.5 °C (DIN )
−10 °C (lit.)
densidad
1.118 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
OCCOCCO
InChI
1S/C4H10O3/c5-1-3-7-4-2-6/h5-6H,1-4H2
Clave InChI
MTHSVFCYNBDYFN-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
- To improve the digital inkjet printability of dye solutions on cotton fabrics.
- As a humectant in the pigment ink formulation applicable in inkjet printing.
- As a solvent in the synthesis of Bi2S3 nanorod applicable as a direct band-gap semiconductor in thermoelectric devices, photoelectric devices.
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
280.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
138 °C - closed cup