Documentos clave
8.02971
Sigma-Aldrich
3,4-Dihydro-2H-pyran
for synthesis
Sinónimos:
3,4-Dihydro-2H-pyran
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H8O
Número de CAS:
Peso molecular:
84.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
Número índice de la CE:
203-810-4
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
presión de vapor
77.8 hPa ( 20 °C)
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0% (GC)
Formulario
liquid
temp. de autoignición
240 °C
potencia
>4000 mg/kg LD50, oral (Rat)
lim. expl.
1.1-13.8 % (v/v)
pH
7 (20 °C, 5 g/L in H2O)
bp
85.5 °C/1013 hPa
mp
-70 °C
temperatura de transición
flash point -9 °C
solubilidad
7.7 g/L
densidad
0.929 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
O1CCCC=C1
InChI
1S/C5H8O/c1-2-4-6-5-3-1/h2,4H,1,3,5H2
Clave InChI
BUDQDWGNQVEFAC-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
  • 1, 5-Pentanediol production from 3, 4-dihydro-2H-pyran: A novel method for synthesizing bio-based 1,5-pentanediol from 3,4-dihydro-2H-pyran is explored, highlighting its potential industrial application. (Zhao et al., 2024).
Nota de análisis
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.926 - 0.929
Water (GC): ≤ 0.50 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
5.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-15 °C - closed cup