Documentos clave
8.02668
Sigma-Aldrich
Ethyl crotonate
for synthesis
Sinónimos:
Ethyl crotonate, Crotonic acid ethyl ester, trans-2-Butenoic acid ethyl ester
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CH=CHCOOC2H5
Número de CAS:
Peso molecular:
114.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
Número índice de la CE:
210-808-7
NACRES:
NA.22
presión de vapor
65 hPa ( 50 °C)
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0% (GC)
Formulario
liquid
potencia
3000 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
138-140 °C/1013 hPa
temperatura de transición
flash point 2 °C
densidad
0.92 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
O(CC)C(=O)\C=C\C
InChI
1S/C6H10O2/c1-3-5-6(7)8-4-2/h3,5H,4H2,1-2H3/b5-3+
Clave InChI
ZFDIRQKJPRINOQ-HWKANZROSA-N
Nota de análisis
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.916 - 0.918
Identity (IR): passes test
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
35.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
2 °C - closed cup