8.00881
Ethyl chloroformate
for synthesis
Sinónimos:
Ethyl chloroformate, Ethyl chlorocarbonate, Ethoxycarbonyl chloride, Chloroformic acid ethyl ester
About This Item
54 hPa ( 20 °C)
Productos recomendados
densidad de vapor
3.74 (vs air)
Nivel de calidad
presión de vapor
3.42 psi ( 20 °C)
54 hPa ( 20 °C)
Formulario
liquid
temp. de autoignición
450 °C
842 °F
potencia
204 mg/kg LD50, oral (Rat)
7120 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
lim. expl.
3.7-12.6 % (v/v)
índice de refracción
n20/D 1.395 (lit.)
bp
93 °C (lit.)
mp
-81 °C
−81 °C (lit.)
temperatura de transición
flash point 16 °C
densidad
1.14 g/cm3 at 20 °C
1.135 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
15-25°C
cadena SMILES
CCOC(Cl)=O
InChI
1S/C3H5ClO2/c1-2-6-3(4)5/h2H2,1H3
Clave InChI
RIFGWPKJUGCATF-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Nota de análisis
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
60.8 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
16 °C