654205-M
TNF-α, Human, Recombinant, E. coli
Sinónimos:
TNF-α, Human, Recombinant, E. coli, rhTNF-α, rh-Cachectin, Tumor Necrosis Factor-α
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
human
Nivel de calidad
recombinante
expressed in E. coli
descripción
RTECS - MT6435000
Ensayo
≥95% (SDS-PAGE)
Formulario
lyophilized
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
impurezas
≤0.1 ng/μg Endotoxin (ng/μg TNF-α)
solubilidad
distilled water: 0.1—1 mg/mL
temp. de almacenamiento
−70°C
Información sobre el gen
human ... TNF(7124)
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Advertencia
Reconstitución
Otras notas
Tsuchida, H., et al. 1995. J. Immunol. 154, 2403.
Westwick, J.K., et al. 1995. J. Biol. Chem. 270, 22689.
Polunovsky, V.A., et al. 1994. Exp. Cell Res.214, 584.
Koide, M., et al. 1993. FEBS Lett.318, 213.
Vilcek, J., and Lee, T.H. 1991. J. Biol. Chem.266, 7313.
Información legal
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable