598250
THP
A water-soluble, neutral, and odorless disulfide reducing agent that is more stable and effective than DTT.
Sinónimos:
THP, Tris(hydroxypropyl)phosphine
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥80% (31P-NMR)
Formulario
viscous liquid
idoneidad de la reacción
reagent type: reductant
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
desiccated
protect from light
color
colorless
solubilidad
water: 20 mg/mL
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
P(CCCO)(CCCO)CCCO
InChI
1S/C9H21O3P/c10-4-1-7-13(8-2-5-11)9-3-6-12/h10-12H,1-9H2
Clave InChI
YICAEXQYKBMDNH-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Envase
Advertencia
Reconstitución
Otras notas
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable