554325
Resveratrol
≥98% (HPLC), solid, COX-1 inhibitor, Calbiochem®
Sinónimos:
Resveratrol, trans-3,4ʹ,5-Trihydroxystilbene
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Resveratrol, A phenolic product found in both grape skins and wines.
Nivel de calidad
descripción
Merck USA index - 14, 8158
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
protect from light
color
off-white
solubilidad
DMSO: 50 mg/mL
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Oc1cc(cc(c1)\C=C\c2ccc(cc2)O)O
InChI
1S/C14H12O3/c15-12-5-3-10(4-6-12)1-2-11-7-13(16)9-14(17)8-11/h1-9,15-17H/b2-1+
Clave InChI
LUKBXSAWLPMMSZ-OWOJBTEDSA-N
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
COX-1
Advertencia
Reconstitución
Otras notas
Lin, H.Y., et al. 2002. J. Urol.168, 748.
Klabunde, T., et al. 2000. Nat. Struct. Biol.7, 312.
Chun, Y.J., et al. 1999. Biochem. Biophys. Res. Commun.262, 20.
Jang, M., et al. 1997. Science 275, 218.
Chen, C.K., et al. 1996. Gen. Pharmacol.27, 363.
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
>392.0 °F - closed cup - (External MSDS)
Punto de inflamabilidad (°C)
> 200.0 °C - closed cup - (External MSDS)