525200-M
Phospholipase D, Streptomyces chromofuscus
Sinónimos:
Phospholipase D, Streptomyces chromofuscus, PLD
About This Item
Productos recomendados
Formulario
lyophilized solid
Nivel de calidad
actividad específica
≥50 units/mg dry wt.
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
desiccated
color
brownish
solubilidad
10 mM Tris-HCl, pH 8.0, 0.05% BSA, and 0.1% (w/v) TRITON™ X-100: 1 mg/mL
actividad extraña
Aatalase, glucose oxidase, none detected
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
Advertencia
Definición de unidad
Reconstitución
Otras notas
Natarajan, V., and Garcia, J.G. 1993. J. Lab. Clin. Med. 121, 337.
Yamamoto, I., et al. 1993. Biochim. Biophys. Acta1145, 293.
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Resp. Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3