Merck
P0639
L-α-Phosphatidylinositol sodium salt from Glycine max (soybean)
≥99%
Sinónimos:
1,2-Diacyl-sn-glycero-3-phospho-(1-D-myo-inositol)
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
51191904
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
biological source
soybean
Quality Segment
assay
≥99%
form
powder
functional group
phospholipid
lipid type
phosphoglycerides
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H](OP(OC[C@H](OC([R])=O)COC([R])=O)(O[Na])=O)[C@@H]1O
Biochem/physiol Actions
Phospholipid membrane component, precursor of inositol phosphates.
Other Notes
Contains primarily linoleic and palmitic acids.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)