5.05227
(-)-Cytisine
Sinónimos:
(-)-Cytisine, nAChR Agonist, (-)-Cytisine, Nicotinic Acetylcholine Receptor Agonist, (-)-Cytisine, Baptitoxine, Sophorine
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥99% (HPLC)
Nivel de calidad
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
protect from light
color
pale yellow
solubilidad
water: 100 mM
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
N21C[C@@H]3CNC[C@H](C3)C2=CC=CC1=O
InChI
1S/C11H14N2O/c14-11-3-1-2-10-9-4-8(5-12-6-9)7-13(10)11/h1-3,8-9,12H,4-7H2/t8-,9-/m0/s1
Clave InChI
ANJTVLIZGCUXLD-IUCAKERBSA-N
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
nAChR
Advertencia
Reconstitución
Otras notas
West, R., 2011, N. Engl. J. Med.365, 1193.
Happe, K., et al., 1994. Neurosci.62, 929.
Reavill, C. et al., 1990. Neuropharmacol.29, 619.
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable