Merck
900263
Sigma-Aldrich
(+)-Sparteine
Sinónimos:
Pachycarpine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H26N2
Número de CAS:
Peso molecular:
234.38
MDL number:
UNSPSC Code:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
form
liquid
Quality Level
refractive index
n/D 1.527
SMILES string
[H][C@@]1([C@@]2([H])CN3CCCC[C@@]3([H])[C@@](C2)([H])C4)N4CCCC1
InChI
1S/C15H26N2/c1-3-7-16-11-13-9-12(14(16)5-1)10-17-8-4-2-6-15(13)17/h12-15H,1-11H2/t12-,13-,14-,15+/m1/s1
InChI key
SLRCCWJSBJZJBV-TUVASFSCSA-N
Categorías relacionadas
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3