5.05052
Ezh2/Ezh1 Inhibitor, UNC1999
Sinónimos:
Ezh2/Ezh1 Inhibitor, UNC1999, Enhancer of Zested Homolog 1 Inhibitor, 1-Isopropyl-6-(6-(4-isopropylpiperazin-1-yl)pyridin-3-yl)-N-((6-methyl-2-oxo-4-propyl-1,2-dihydropyridin-3-yl)methyl)-1H-indazole-4-carboxamide, Ezh1 Inhibitor, Ezh2 Inhibitor IV, HMTase Inhibitor XII, Histone Lysi, Enhancer of Zested Homolog 1 Inhibitor, 1-Isopropyl-6-(6-(4-isopropylpiperazin-1-yl)pyridin-3-yl)-N-((6-methyl-2-oxo-4-propyl-1,2-dihydropyridin-3-yl)methyl)-1H-indazole-4-carboxamide, Ezh1 Inhibitor, Ezh2 Inhibitor IV, HMTase Inhibitor XII, Histone Lysin
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥98% (HPLC)
Nivel de calidad
Formulario
powder
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
protect from light
color
white
solubilidad
DMSO: 100 mg/mL
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CCCC1=C(C(=O)NC(=C1)C)CNC(=O)C2=C3C=NN(C3=CC(=C2)C4=CN=C(C=C4)N5CCN(CC5)C(C)C)C(C)C
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Ezh2
Ezh1
Envase
Advertencia
Reconstitución
Otras notas
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable