Documentos clave
495417-M
Millipore
N-Oleoyl Ethanolamine
A potent inhibitor of the ceramidase found in human kidney and cerebellum.
Sinónimos:
N-Oleoyl Ethanolamine, N-2-Hydroxyethyl-9(Z)-octadecenamide, AC Inhibitor I, Acid Ceramidase Inhibitor I, OEA
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C20H39NO2
Número de CAS:
Peso molecular:
325.53
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (TLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
color
white
solubilidad
chloroform: 5 mg/mL
ethanol: 5 mg/mL
methanol: 5 mg/mL
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
N(CCO)C(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC
InChI
1S/C20H39NO2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-20(23)21-18-19-22/h9-10,22H,2-8,11-19H2,1H3,(H,21,23)/b10-9-
Clave InChI
BOWVQLFMWHZBEF-KTKRTIGZSA-N
Descripción general
A potent inhibitor of the ceramidase found in human kidney and cerebellum. A specific inhibitor of acid ceramidase (IC50 ~ 500 µM).
A potent inhibitor of the ceramidase found in human kidney and cerebellum. Blocks the conversion of ceramide to sphingosine. A specific inhibitor of acid ceramidase (IC50 ~ 500 µM).
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Primary Target
Acid ceramidase
Target IC50: ~ 500 µM against acid ceramidase
Advertencia
Toxicity: Standard Handling (A)
Otras notas
Pahan, K., et al. 1998. J. Biol. Chem. 273, 2591.
Ping, S.E., and Barrett, G.L. 1998. J. Neurosci. Res. 54, 206.
Sugita, M., et al. 1975. Biochim. Biophys. Acta398, 125.
Información legal
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable