481911
NAD+, Free Acid
A major electron acceptor molecule in biological oxidations. Spectra (pH 7.5): 250/260 nm: 0.80-0.86; 280/260 nm: 0.19-0.23; 340/260 nm: 0.42-0.44 (with ADH at pH 10).
Sinónimos:
NAD+, Free Acid, β-Nicotinamide-adenine Dinucleotide, DPN, Co I
descripción
Merck USA index - 14, 6344
Ensayo
≥95% (HPLC)
Formulario
lyophilized solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
color
white to off-white
solubilidad
water: 200 mg/mL
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[P](=O)([O-])(O[P](=O)(OCC4OC(C(C4O)O)[n+]5cc(ccc5)C(=O)N)O)OCC1OC(C(C1O)O)[n]2c3ncnc(c3nc2)N
InChI
1S/C21H27N7O14P2/c22-17-12-19(25-7-24-17)28(8-26-12)21-16(32)14(30)11(41-21)6-39-44(36,37)42-43(34,35)38-5-10-13(29)15(31)20(40-10)27-3-1-2-9(4-27)18(23)33/h1-4,7-8,10-11,13-16,20-21,29-32H,5-6H2,(H5-,22,23,24,25,33,34,35,36,37)
Clave InChI
BAWFJGJZGIEFAR-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Advertencia
Reconstitución
Información legal
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable