Seleccione un Tamaño
| Talla/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
1 g | Comprobar disponibilidad del carrito | $123.000 |
5 g | Comprobar disponibilidad del carrito | $470.000 $413.600 |
Acerca de este artículo
$123.000
assay
100% (dry weight)
form
lyophilized
mol wt
Mr 663.4
packaging
pkg of 1 g (10127965001), pkg of 5 g (10127973001)
manufacturer/tradename
Roche
color
off-white
pH
~3.0 (50 mg/mL in water)
λmax
260 nm
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NC1=NC=NC2=C1N=CN2.O[C@@H]3[C@@H](COP(O)(OP(OC[C@@H](O4)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H]4[N+]5=CC=CC(C(N)=O)=C5)([O-])=O)=O)OC[C@@H]3O
InChI
1S/C21H27N7O14P2/c22-17-12-19(25-7-24-17)28(8-26-12)21-16(32)14(30)11(41-21)6-39-44(36,37)42-43(34,35)38-5-10-13(29)15(31)20(40-10)27-3-1-2-9(4-27)18(23)33/h1-4,7-8,10-11,13-16,20-21,29-32H,5-6H2,(H5-,22,23,24,25,33,34,35,36,37)/t10-,11-,13-,14-,15-,16-,20-,21-/m1/s1
InChI key
BAWFJGJZGIEFAR-NNYOXOHSSA-N
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
Packaging
Preparation Note
Analysis Note
Absence of contaminants: LDH inhibitors are not detectable
Organic solvents: =0.05% (GC)
Other Notes
Still not finding the right product?
Explore all of our products under βDinucleótido de β-nicotinamida y adenina hydrate
Clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
wgk
WGK 2
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?