Saltar a
N0632
βDinucleótido de β-nicotinamida y adenina sodium salt
Sinónimos:
β-DPN, β-NAD, Coenzima 1, Cozimasa, DPN, NAD, Nadide, Nucleótido de difosfopiridina
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
1 g
Comprobar disponibilidad del carrito
$124.000
5 g
Comprobar disponibilidad del carrito
$307.000
25 g
Comprobar disponibilidad del carrito
$827.000
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C21H26N7NaO14P2
Número CAS:
Peso molecular:
685.41
NACRES:
NA.51
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
MDL number:
Form:
powder
Assay:
≥95% (HPLC), ≥95% (enzymatic), ≥95% (spectrophotometric assay)
Solubility:
H2O: soluble-50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
$124.000
Comprobar disponibilidad del carrito
​
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC), ≥95% (enzymatic), ≥95% (spectrophotometric assay)
form
powder
solubility
H2O: soluble-50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na].NC(=O)C1=CC=C[N](=C1)C2OC(COP(O)(=O)OP(O)(=O)OCC3OC(C(O)C3O)n4cnc5c(N)ncnc45)C(O)C2O
InChI
1S/C21H28N7O14P2.Na.H/c22-17-12-19(25-7-24-17)28(8-26-12)21-16(32)14(30)11(41-21)6-39-44(36,37)42-43(34,35)38-5-10-13(29)15(31)20(40-10)27-3-1-2-9(4-27)18(23)33;;/h1-4,7-8,10-11,13-16,20-21,29-32H,5-6H2,(H2,23,33)(H,34,35)(H,36,37)(H2,22,24,25);;
InChI key
GSZRXOXBGUIRAU-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
Biochem/physiol Actions
βEl dinucleótido de β-nicotinamida y adenina (NAD+) y el dinucleótido de β-nicotinamida y adenina reducido (NADPH) constituyen un par de coenzimas rédox (NADP+:NADPH) que interviene en una amplia variedad de reacciones de oxidación y reducción catalizadas por enzimas. Además de su función rédox, el NAD+/NADH es un donante de unidades de ADP-ribosa en reacciones de ADP-ribosilación (ADP-ribosiltransferasas; poli(ADP-ribosa) polimerasas) y un precursor del ADP-ribosa cíclico (ADP-ribosilciclasas).
Aceptor de electrones
Other Notes
Esta es la forma común del NAD.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
N8535N8285N7132
description
-
description
pkg of 50 mg (per vial)
description
pkg of 10 mg (per vial)
description
≥95%
solubility
H2O: soluble-50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
-
solubility
H2O: soluble-50 mg/mL, clear, colorless
solubility
H2O: soluble-50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
assay
≥95% (enzymatic), ≥95% (spectrophotometric assay), ≥95% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
≥95%
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Gene Information
human ... ESR1(2099), ESR2(2100)
Gene Information
human ... ESR1(2099), ESR2(2100)
Gene Information
human ... ESR1(2099), ESR2(2100)
Gene Information
human ... ESR1(2099), ESR2(2100)
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
EPI (equipos de protección individual)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Questions
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review