422708
KN-93
≥95% (HPLC), solid, CAM kinase II inhibitor, Calbiochem®
Sinónimos:
2-[N-(2-hydroxyethyl)]-N-(4-methoxybenzenesulfonyl)]amino-N-(4-chlorocinnamyl)-N-methylbenzylamine)
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
KN-93, A cell-permeable, reversible and competitive inhibitor of rat brain CaM kinase II (Ki = 370 nM).
Nivel de calidad
Ensayo
≥95% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
protect from light
color
off-white
solubilidad
DMSO: 5 mg/mL
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[S](=O)(=O)(N(CCO)c2c(cccc2)CN(C\C=C\c3ccc(cc3)Cl)C)c1ccc(cc1)OC
InChI
1S/C26H29ClN2O4S/c1-28(17-5-6-21-9-11-23(27)12-10-21)20-22-7-3-4-8-26(22)29(18-19-30)34(31,32)25-15-13-24(33-2)14-16-25/h3-16,30H,17-20H2,1-2H3/b6-5+
Clave InChI
LLLQTDSSHZREGW-AATRIKPKSA-N
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
cam kinase 2
Advertencia
Reconstitución
Otras notas
Tombes, R.M., et al. 1995. Cell Growth Differ.6, 1063.
Mamiya, N., et al. 1993. Biochem. Biophys. Res. Commun. 195, 608.
Nicki, I., et al. 1993. Biochem. Biophys. Res. Commun.191, 255.
Sumi, M., et al. 1991. Biochem. Biophys. Res. Commun.181, 968.
Tokumitsu, H., et al. 1990. J. Biol. Chem.265, 4315.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable