400046
Hydroxyurea
≥98% (HPLC), solid, RNR inhibitor, Calbiochem
Sinónimos:
Hydroxyurea, Ribonucleotide Reductase Inhibitor I, RNR Inhibitor I
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Hydroxyurea, Anti-neoplastic agent that blocks DNA replication by inhibiting ribonucleotide reductase.
Nivel de calidad
descripción
Merck USA index - 14, 4848
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
color
white
solubilidad
water: 5 mg/mL
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
N(O)C(=O)N
InChI
1S/CH4N2O2/c2-1(4)3-5/h5H,(H3,2,3,4)
Clave InChI
VSNHCAURESNICA-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Inhibiting ribonucleotide reductase
Advertencia
Reconstitución
Otras notas
Tsuchiya, K., et al. 1999. Free Radic. Biol. Med. 27, 347.
Anand, S., et al. 1995. Cancer Lett.88, 101.
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Muta. 1B - Repr. 2
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable