341205
Etoposide
≥95% (HPLC), solid, topoisomerase II inhibitor, Calbiochem
Sinónimos:
Etoposide, VP-16
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Etoposide, A cell-permeable derivative of podophyllotoxin that acts as a topoisomerase II inhibitor (IC₅₀ = 59.2 µM) has major activity against a number of tumors, including germ cell neoplasms, small cell lung cancer, and malignant lymphoma.
Nivel de calidad
descripción
Merck USA index - 14, 3886
Ensayo
≥95% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
protect from light
color
white
solubilidad
DMSO: 25 mg/mL
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
10-30°C
cadena SMILES
O1[C@@H]2[C@H](O[C@H]([C@@H]([C@H]2O)O)O[C@H]3[C@@H]4[C@@H]([C@@H](c6c3cc7c(c6)OCO7)c5cc(c(c(c5)OC)O)OC)C(=O)OC4)CO[C@H]1C
InChI
1S/C29H32O13/c1-11-36-9-20-27(40-11)24(31)25(32)29(41-20)42-26-14-7-17-16(38-10-39-17)6-13(14)21(22-15(26)8-37-28(22)33)12-4-18(34-2)23(30)19(5-12)35-3/h4-7,11,15,20-22,24-27,29-32H,8-10H2,1-3H3/t11-,15+,20-,21-,22+,24-,25-,26-,27-,29+/m1/s1
Clave InChI
VJJPUSNTGOMMGY-MRVIYFEKSA-N
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
topoisomerase 2
Advertencia
Reconstitución
Otras notas
Kaufman, S.H., et al. 1993. Cancer Res.53, 3976.
Onishi, Y., et al. 1993. Biochim. Biophys. Acta1175, 147.
Terada, T., et al. 1993. J. Med. Chem. 36, 1689.
Wazniak, A.J., et al. 1991. J. Clin. Oncol.9, 70.
Einhorn, L.H., et al. 1988. J. Clin. Oncol.6, 451.
Issel, B.F. 1982. Cancer Chemother. Pharmacol.7, 73.
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Repr. 2
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Los clientes también vieron
Contenido relacionado
Exploring genotoxicity and DNA damage through multiplexing with MILLIPLEX® multiplex genotoxicity assays using Luminex® xMAP® technology enables the high-throughput measurement of phosphorylation levels of multiple proteins simultaneously and reduces sample volume, time, and cost.