376817-M
Hexokinase II Inhibitor II, 3-BP
The Hexokinase II Inhibitor II, 3-BP, also referenced under CAS 1113-59-3, controls the biological activity of Hexokinase II. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Structure applications.
Sinónimos:
Hexokinase II Inhibitor II, 3-BP, 3-BrPA, Bromopyruvate, Bromopyruvatic Acid, 3-Bromo-2-oxopropionic acid
About This Item
descripción
RTECS - UZ0840000
Nivel de calidad
Ensayo
≥97% (titration)
Formulario
crystalline solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
color
white
solubilidad
DMSO: 100 mg/mL
distilled water: 100 mg/mL
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
BrCC(=O)C(=O)O
InChI
1S/C3H3BrO3/c4-1-2(5)3(6)7/h1H2,(H,6,7)
Clave InChI
PRRZDZJYSJLDBS-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Advertencia
Reconstitución
Otras notas
Chen, Z., et al. 2009. Biochim. Biophys. Acta.1787, 553.
Hulleman, E., et al. 2009. Blood.113, 2014;
Mathupala, S.P., et al. 2009. Semin. Cancer Biol.19, 17.
Pereira da Silva, A.P., et al. 2009. Biochem. J.417, 717.
Yun, J., et al. 2009. Science.325, 1555.
Zhang, X., et al. 2009. Anticancer Res.29, 1443.
Kim, J.S., et al. 2008. J. Bioenerg. Biomembr.40, 607.
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable